Fortfahren mit
ET0100
E-Toxate™ Kit
sufficient for 50 assays
Synonym(e):
Endotoxin detection kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 497,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
€ 497,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 50 assays
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
E-Toxate™ Kit made from Limulus polyphemus amebocyte lysate (LAL) is developed for the detection and semi-quantitation of endotoxins.
Application
E-TOXATE Kit was used to determine the number of bacteria in suspensions of group B streptococci used to infect rats for models of sepsis.
E-Toxate™ Kit has been used for endotoxin detection:
  • in chitosan and collagen solutions
  • in C-reactive protein (CRP) samples
  • in the ethanolic plant extracts from Tinospora cordifolia
Features and Benefits
  • Highly sensitive to endotoxins
  • Simple and rapid detection
  • Cost-effective
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ET0200E8904E8029
description
sufficient for 50 assays
description
sufficient for 20 assays
description
sufficient for 50 tests
description
for endotoxin quantitation
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 50 tests
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate™ Kit
WGK
WGK 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)