Fortfahren mit
F0193
Fetales Kälberserum
Uruguayan or Brazilian origin, sterile, suitable for cell culture
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Sterility:
sterile
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
haemoglobin < 30 mg/100mL, <30 mL endotoxin
pH
6-8
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
FBS is used in a broad range of cell culture applications.
Analysis Note
  • Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of aerobic and anaerobic bacteria, fungi, yeast and Mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 µm membrane under aseptic conditions
Legal Information
PRODUCT AVAILABLE ONLY FOR CHINA
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetales Kälberserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)