Fortfahren mit
F0804
Fötales Rinderserum, Forschungsqualität
non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Fetales Kälberserum, FBS, FCS, Seren, Serum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
hemoglobin (tested)
origin
non-USA origin
availability
available only in EU
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus (BVD, IBR, PI3), tested negative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Fetales Kälberserum (FBS) ist ein beliebter Zusatz und wird hauptsächlich aus ungeborenen Kälbern gewonnen. Es enthält Nährstoffe, Vitamine, Hormone, Transportproteine und Bindungs-, Verteilungs- und Wachstumsfaktoren.
Application
Fetales Kälberserum in Forschungsqualität wird als Zusatz für Folgendes eingesetzt:
  • Endothelzellmedium (ECMed) zum Kultivieren von humanen Nabelschnurvenenendothelzellen (HUVEC)
  • in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) zum erneuten Suspendieren von aus humanem Fettgewebe gewonnenen Stromazellen (ASC)
  • in Gewebekulturmedium 199 (TCM199) zur In-vitro-Oozytenreifung
  • in Minimal Essential Medium (MEM) nach Earle zum Kultivieren von MDCK-II-Zellen (Madin-Darby Canine Kidney)
Biochem/physiol Actions
Fetales Kälberserum (FBS) wird hauptsächlich zum Kultivieren von Organen, Zellen und Gewebe verwendet. FBS ist die erste Wahl als Zusatz für alle eukaryotischen Zellkulturmedien. Es fördert die Proliferation und Viabilität der meisten Zelltypen.
Analysis Note
  • Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert.
  • Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)