Fortfahren mit
F1500
Fast Red TR-Salz Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
practical grade
Synonym(e):
4-Chlor-2-methylbenzoldiazoniumsalz, Azoic Diazo No. 11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6Cl2N2 · 0.5 ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.19
Colour Index Number:
37085
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
practical grade
composition
Dye content, ~15%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)