Fortfahren mit
F3137
Fast Orange GR Salt
Synonym(e):
2-Nitrobenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4N3O2 · 1/2ZnCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.72
Colour Index Number:
37025
EC Number:
239-712-3
UNSPSC Code:
12171500
composition
Dye content, ~90%
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)