Merck
F6661
Millipore® glass-fiber filters, AP series
Type 40, circles size 4.7 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
borosilicate, binderless , circles
packaging
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Millipore AP4004705
circles size
4.7 cm
pore size
0.7 μm
General description
AP Series filters are primarily designed as prefilters to retain contaminants that would quickly plug membrane filters.
Application
For environmental sampling; no weight loss on ignition to 550°C. Not for process filtration.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)