Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]c2cc(F)ccc12
InChI
1S/C10H11FN2/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2
InChI key
BQTOKMYKZPCPRW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?