Fortfahren mit
F8055
FGR, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
SRC2, c-fgr, p55c-fgr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 417,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
€ 417,00
Speichern 15 % mit Code SAVE15
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
242-328 nmol/min·mg
mol wt
~86 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FGR(2268)
General description
Src family of tyrosine kinases is grouped into two classes- those with wide range of expression, and those with narrow range of tissue expression. Fgr belongs to the latter group. This protein has six functional domains namely, Src homology domain 4 (SH4), a unique domain, SH3 domain, SH2 domain, the catalytic SH1 domain, and a regulatory region in C-terminal. It is expressed in natural killer cells, monocytes and granulocytes.
Biochem/physiol Actions
FGR interacts with Fc?RII and thus, regulates Fc?RII-mediated signaling cascade.
This protein is expressed in B-cells of patients with Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disease and chronic lymphocytic leukemia. It is also expressed in normal mantle zone B-cells and is controlled developmentally during the differentiation of myelomonocytes.
Physical form
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4500891
description
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~86 kDa
mol wt
antigen 59 kDa
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)