Fortfahren mit
F8105
MCDB 153 Medium
With HEPES and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
MCDB-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,80
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
€ 55,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MCDB 153 Medium, With trace elements, and 28mM HEPES, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Ursprünglich wurde es für das klonale und langanhaltende Wachstum humaner Keratinozyten der Epidermis unter serumfreien Bedingungen entwickelt.
Preparation Note
Die Formulierung enthält 17,6 Gramm Pulver je Liter Medium.
Ergänzungsmittel mit 1,18 g/l Natriumbicarbonat
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7403M6395M8537
description
With trace elements, and 28mM HEPES, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
description
With trace elements, L-glutamine and 28mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
With trace elements, L-glutamine and 25mM HEPES, powder, suitable for cell culture
description
With trace elements and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.8772 g/L
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: 0.001242 g/L
HEPES: 6.6 g/L (25mM)
components
phenol red: 0.001242 g/L
glucose: 0.72064 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.11 g/L
HEPES: 5.958 g/L (25mM)
L-glutamine: 0.3653 g/L
components
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCDB 153 Medium
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)