Fortfahren mit
F8205
Sebomed basal medium
With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
€ 56,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered, sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Sebomed basal medium is ideal for controlled studies. It can be used to study the effects of hormones, cytokines, xenobiotics, and calcium on proliferation, differentiation, lipid synthesis, and cytokine production in the cell culture system. The basal medium is free of bovine products and does not contain phenol red or linoleic acid (or any other fatty acid).
Application
Sebomed basal medium has been used to culture immortalized human SZ95 sebocytes.
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)