Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 960,00 |
Über diesen Artikel
€ 960,00
material
aluminum flask
joint
Joints neck (51)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington 10LDB
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
10 L
flask I.D. × depth
29.0 cm (11.4 in.) × 59.7 cm (23.5 in.)
neck I.D.
5.1 cm (2 in.)
General description
Hochfeste Aluminiumhülle, die sowohl langlebig als auch leicht ist. Eine starke Isolierung bietet fortschrittlichen Temperaturschutz. Ein Halsrohr verbindet den inneren und äußeren Behälter und bietet dadurch maximale Langlebigkeit und minimalen Stickstoffverbrauch. Die Kappe und der Halsrohrkern bieten einen Formschluss.
Features and Benefits
- Inklusive eines leichten Schnappverschlusses zum Schutz der Proben.
- Die überragende Vakuumleistung bietet maximale Haltezeiten und ultimativen Wärmeschutz.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description LD10, beaker style, capacity 10 L | description capacity 4 L | description LD5, wide-mouth, capacity 5 L | description LD25, beaker style, capacity 25 L |
| capacity 10 L | capacity 4 L | capacity 5 L | capacity 25 L |
| manufacturer/tradename Worthington 10LDB | manufacturer/tradename Worthington 4LDB | manufacturer/tradename Worthington 5LDB | manufacturer/tradename Worthington 25LD |
| joint Joints neck (51) | joint Joints neck (30) | joint Joints neck (142) | joint Joints neck (64) |
| material aluminum flask | material aluminum flask | material aluminum flask | material aluminum flask |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| neck I.D. 5.1 cm (2 in.) | neck I.D. 3.0 cm (1.2 in.) | neck I.D. - | neck I.D. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington LD Serie Flüssigstickstoff-Dewar
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?