The pack contains 3 cartridges, not plates. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/678/036/g4548bul.pdf
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
3 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 274,00 € 232,90 |
6 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 506,00 € 430,10 |
12 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 865,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 232,90
Listenpreis€ 274,00Sparen Sie 15%Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
General description
Die Glykananalyse ist aufgrund der Rolle von Glykoproteinen bei der Zellsignalisierung, Zellanhaftung, Immunreaktion und Erkrankungszuständen ein zunehmend wichtiger Aspekt der Glykomik und Proteomik. Da Glykane tendenziell eine geringe spektrale Aktivität sowohl im UV- als auch sichtbaren Licht aufweisen, ist es oftmals erforderlich, Glykane zu markieren, um ihren Nachweis zu verbessern. Die GlycoProfile™ Glykan-Reinigungskartuschen wurden für die Reinigung von markierten Glykanen nach der Markierung, wenn die GlycoProfile™-Markierungskits 2-AA oder 2-AB verwendet wurden, konzipiert. Glykane adsorbieren an die Membran, während überschüssiger Farbstoff oder andere hydrophobe Verunreinigungen hindurch passieren. Mono- und Disaccharide weisen eine schwache Affinität für die Kartuschenmembran auf und binden schlecht. Aufgereinigte Glykane werden anschließend desorbiert und sind für den weiteren enzymatischen Aufschluss oder die Analyse durch eine Reihe von Verfahren, einschließlich HPLC, bereit.
Application
Die GlycoProfile™ Glykan-Reinigungskartusche wird zum Reinigen von Glykanproben nach der reduktiven Aminierungsmarkierung oder dem enzymatischen Aufschluss eingesetzt. Sie wird auch zum Entfernen von überschüssigem Farbstoff und hydrophoben Verunreinigungen aus N-gebundenen Glykanen eingesetzt. Die Kartusche wird mit Acetonitril äquilibriert und anschließend mit maximal 20 μg Glykanprobe beladen. Die Glykane werden gebunden, während überschüssige Farbstoffe und Salze durch Waschen mit Acetonitril entfernt werden. Die Glykane werden anschließend mit Wasser eluiert.
Preparation Note
Kartuschen bei Raumtemperatur lagern. Die Kartuschen sind bei Raumtemperatur wie bereitgestellt mindestens ein Jahr lang stabil.
Other Notes
Für den Gebrauch mit den Markierungs-Kits GlycoProfile 2-AA (Kat.-Nr. PP0530) und 2-AB (Kat.-Nr. PP0520) empfohlen.
Jede Kartusche wird nur für den einmaligen Gebrauch empfohlen. Die maximale Probengröße beträgt 10 μl glykanhaltige Lösung und/oder 20 μg Glykan.
Legal Information
GlycoProfile ist ein eingetragener Markenname von Sigma-Aldrich Biotechnology LP und Sigma-Aldrich Co.
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Dieses Produkt ist nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für Arzneimittelanwendungen, häuslichen Gebrauch oder sonstige Zwecke vorgesehen.& Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description TFMS Deglycosylation System | description Sufficient for 24 samples |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is the pack of 3 ea mean 3 cartridge or 3 plates?