Fortfahren mit
G4649
Glass beads, acid-washed
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
Synonym(e):
Glass beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 540,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 865,00
€ 735,25
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41102422
€ 49,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
particle size
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
Application
Acid-washed glass beads have been used:
  • in the homogenization of mice retinas to extract and detect phosphatidylinositol
  • to extract RNA from Lactarius quietus ectomycorrhizas (ECMs)
  • to extract cytokinin-binding proteins (CBP) from Synechocystis lysate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1277G8772G1145
description
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
description
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
description
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
description
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
≤106 μm (−140 U.S. sieve)
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, acid-washed
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)