Fortfahren mit
G8397
Monosialogangliosid GM2 aus Rinderhirn
≥95% (TLC), lyophilized powder
Synonym(e):
Gangliosid GM2, monosialo
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 788,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
€ 788,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Monosialogangliosid GM2 aus Rinderhirn, ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO)O[C@@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2OC[C@@]4(O[C@@H]([C@H]([C@@H](C4)O)NC(=O)C)[C@@H](O)[C@@H](O)CO)C(=O)O)O)O[C@H]3[C@@H](O[C@H]([C@H]([C@@H]3O)O)OC[C@@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)CO)
InChI
1S/C68H123N3O26/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-51(81)71-44(45(78)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-90-65-58(86)57(85)60(49(38-74)93-65)95-66-59(87)63(61(50(39-75)94-66)96-64-53(70-43(4)77)56(84)55(83)48(37-73)92-64)91-41-68(67(88)89)35-46(79)52(69-42(3)76)62(97-68)54(82)47(80)36-72/h31,33,44-50,52-66,72-75,78-80,82-87H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,69,76)(H,70,77)(H,71,81)(H,88,89)/b33-31+/t44-,45+,46-,47+,48+,49+,50+,52+,53+,54+,55-,56+,57+,58+,59+,60+,61-,62+,63+,64-,65-,66-,68-/m1/s1
InChI key
USMMPBVNWHAJBE-YMEOXFOQSA-N
General description
Ganglioside sind Hauptbestandteile von neuronale Zellmembrane und vom endoplasmatischen Reticulum. Sie enthalten eine Sialat-Polysaccharid-Kette gelinkt an Ceramid durch eine β-glykosidische Bindung. Mehr über die Klassifikation der Ganglioside siehe Svennerholm, L., et al. (eds.), Structure and Function of Gangliosides, New York, Plenum, 1980.
Gangliosid GM2 (GM2), ein monosialisches Gangliosid, gehört zur Gruppe der Glycosphingolipide, die überwiegend in der äußeren Membranhälfte der Plasmamembran vorkommen. Ganglioside sind amphipathische Moleküle, die eine Kopfgruppe (durch Kohlenhydrate modifiziert) mit negativer Ladung enthalten. Die Kohlenhydratgruppen unterscheiden sich zwischen Spezies. GM2 wird in erster Linie in Nervengewebe exprimiert.
Application
Monosialogangliosid GM2 aus Rinderhirn wird wie folgt verwendet:
  • zum Untersuchen der Wirkung von GM2-Ergänzung und -Abreicherung aller zellulären Gangliosid-Unterarten auf den Neuritenauswuchs und das neuronale Überleben unter Verwendung von Spinalganglion-Neuronen von Hunden
  • als Referenzstandard für die Hochleistungsdünnschichtchromatografie (HPTLC) und als Antigene für ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) zum Analysieren der Gangliosidsignaturen von humanen Prostatakrebszellen (CaP)
  • als Komponente des Reaktionspuffers zum Durchführen eines In-vitro-Aktivitätsassays von GM1-Synthase
Biochem/physiol Actions
Gangliosid GM2 (GM2) ist einer der wesentlichen Bestandteile der Zellmembran und essenziell für Zellsignalisierung und -metabolismus. Verschiedene Studien zeigen die Beteiligung von Gangliosiden an Krebs, Infektionen mit Reovirus vom Serotyp 1 sowie Insulinsekretion und -regulation. GM2 spielt eine schützende Rolle, indem es in Tumorzellen mit der Adhäsion, Motilität und Proliferation assoziiert. Eine verringerte Expression von GM2 weist auf eine weitreichende Krebsmalignität hin. GM2 dient als Rezeptor für Reovirus-Stamm Typ 1 Lang (T1L). Eine abnormale Regulation von GM2 wurde bei verschiedenen Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Nervensystem festgestellt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7641G9652G5642
description
≥95% (TLC)
description
≥95%, lyophilized powder
description
lyophilized powder, BioXtra, γ-irradiated, ≥95% (TLC)
description
≥98%, lyophilized powder
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)