Fortfahren mit
GETE46
GE blotter paper
size 14.5 x 21.5 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.23
UNSPSC Code:
41104900
Material:
sheets
Packaging:
pack of 50 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
sheets
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6207-30, Cytiva TE46
size
14.5 x 21.5 cm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GETE26GETE76GETE761416
description
size 14.5 x 21.5 cm
description
size 9 x 10.5 cm
description
size 21 x 26 cm
description
size 14 x 16 cm
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6207-30, Cytiva TE46
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6205-40, Cytiva TE26
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6211-29, Cytiva TE76
manufacturer/tradename
Cytiva TE76-1416, Cytiva Article No. 80-6211-67
material
sheets
material
sheets
material
sheets
material
sheets
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
size
14.5 x 21.5 cm
size
9 x 10.5 cm
size
21 x 26 cm
size
14 x 16 cm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)