Fortfahren mit
GN682015
Greiner CELLMASTER™ roller bottle
1700 cm2, 122 x 500 mm, 5.0 L, TC treated, sterile
Synonym(e):
Greiner CELLMASTER™ roller bottles, Greiner 682015, container, laboratoy liquid storage, liquid receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear bottle, narrow-mouth bottle, polystyrene bottle, round bottle
sterility
sterile
feature
autoclavable: no, cap, graduations, ID field, short smooth surface, TC-treated
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Greiner 682015
availability
available only in China
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
5030 mL
diam. × H
122 mm × 500 mm
General description
Greiner CELLMASTER roller bottles are sterile and tissue culture treated, thus supporting the growth of attached cells, also known as anchorage-dependent cell lines. In addition, these bottles are non-pyrogenic and certified DNase/RNase free as well as being very sturdy and resistant to cracking.
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Legal Information
CELLMASTER is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)