Fortfahren mit
GN690195
Greiner CELLSTAR® T-25 flask
suspension, 50 mL, w/ filter cap
Synonym(e):
culture flask, filter cap suspension culture flask, suspension culture flask, treated flask, Greiner 690195
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122104
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 200 ea
manufacturer/tradename
Greiner 690195
availability
available only in China
technique(s)
cell culture: suitable
Legal Information
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner CELLSTAR® T-25 flask
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)