Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 27,60 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,60 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 224,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Hexamethoniumbromid,
Quality Segment
mp
282-285 °C (dec.)
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Gene Information
Application
- as an autonomic ganglia-blocking agent to study its effects on whisker movement in rats
- as a nicotinic receptor antagonist to study its effects on antigen-induced arthritis (AIA) progression in mice
- as a non-selective ganglionic nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) antagonist to study its effects on cytisine-induced autonomic cardiovascular responses in mice
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description solid (hygroscopic) | description ~0.1 M in H2O | description crystalline |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 282-285 °C (dec.) | mp - | mp - | mp 263-267 °C (lit.) |
| Gene Information human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143) | Gene Information human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143) | Gene Information - | Gene Information human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethoniumbromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?