Fortfahren mit
H7786
Hck human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 490,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥350 units/mg protein
Recombinant:
expressed in baculovirus infected insect cells
€ 490,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥350 units/mg protein
mol wt
58 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HCK(3055)
Biochem/physiol Actions
Hck is a member of the Src family of non-receptor associated protein tyrosine kinases (PTK).
Physical form
Solution in 50 mM Tris pH 7.5, containing 0.05 mM EDTA, 1mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% NP-40, and 50% glycerol.
Other Notes
One unit will transfer 1 nanomole of phosphate per minute using polyE4Y as the substrate at pH 7.5 at 30 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4501379HPA063768HPA035534
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... HCK(3055)
Gene Information
human ... HCK(3055)
Gene Information
human ... HCK(3055)
Gene Information
human ... HCK(3055)
specific activity
≥350 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
UniProt accession no.
P08631
UniProt accession no.
P08631
UniProt accession no.
P08631
UniProt accession no.
P08631
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hck human
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)