Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
3 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 19,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41121815
€ 19,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 3 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120422
General description
Replacement retention cords for the vortexer.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description pkg of 2 ea | description AC/DC input 230 V / 240 V, Australian plug, blue |
| packaging pkg of 3 ea | packaging pkg of 3 ea | packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120422 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120328 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120617 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120210 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?