Fortfahren mit
HS120519
True North cardboard cryogenic vial storage box
Holds 25 x 2 mL tubes, pack of 200 (20 x packs of 10ea)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120519
Feature:
Holds 25 x 2 mL tubes
Packaging:
pack of 200 (20 x packs of 10ea)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Holds 25 x 2 mL tubes
packaging
pack of 200 (20 x packs of 10ea)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120519
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
14 mm
General description
Cardboard Vial Tube Storage Box
  • Wells: 25
  • Well Diameter: 50mm
  • LxWxH: 3.4 x 3.4 x 1.5
  • Two-piece set-up boxes with finger holds
  • Made from paper coated cardboard
  • Designed for standard 2.0 mL cryogenic tubes
  • Partitions are included
  • Color: Blue
  • UOM: 10 ea/pk
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS2860BHS2860CBHS2860M
description
Holds 25 x 2 mL tubes, pack of 200 (20 x packs of 10ea)
description
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 3 in., white, pk of 12
description
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., blue, pk of 12
description
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
feature
Holds 25 x 2 mL tubes
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
Holds 15 and 50 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120519
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860CB
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860M
packaging
pack of 200 (20 x packs of 10ea)
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 10
well diam.
14 mm
well diam.
-
well diam.
-
well diam.
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)