Fortfahren mit
HS120791
Lab Drying Rack
white polystyrene (blue & green pegs)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120791
Feature:
to hold 36 pieces small glassware plus 36 pieces large glassware
Material:
white polystyrene (blue & green pegs)
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white polystyrene (blue & green pegs)
feature
to hold 36 pieces small glassware plus 36 pieces large glassware
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120791
L × W × H
441 mm × 660 × 139 mm
General description
Included:-72 Pegs ∼ 36 Small (Green) ∼ 36 Large (Blue)-2 Drying Baskets-Drainage Tubing-Mounting Hardware
Features and Benefits
  • Most Versatile Rack in the market
  • Channels designed for more useful configurations
  • Large and Small pegs for all glassware varieties
  • One of a kind Drying Basket to collect smaller items
  • Designed to protect against breakage
  • Channels designed for more useful configurations
  • Peg angle allows for better hold - especially large, heavy pieces Patent Pending SureGrip Hook securely grips glassware into place
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120793HS120792HS23243A
description
white polystyrene (blue & green pegs)
description
10 Piece Kit, (5) Small, (5) Large
description
-
description
-
feature
to hold 36 pieces small glassware plus 36 pieces large glassware
feature
-
feature
-
feature
to hold up to 90 pieces of labware
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120791
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120793
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120792
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23243A
material
white polystyrene (blue & green pegs)
material
blue-green polystyrene
material
white polystyrene
material
high-density polyethylene (coated steel wire)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea (5 Small, 5 Large)
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
441 mm × 660 × 139 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
462 mm × 182 mm × 525 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)