Fortfahren mit
HS15981B
Slide holder
for 78 slides, white polyethylene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
eCl@ss:
32035490
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15981B
Feature:
Holds 78 x slides 76x26 mm
Material:
white polyethylene
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white polyethylene
feature
Holds 78 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15981B
size
299x178x21 mm
General description
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS15981AHS15981CHS15991C
Slide holder for 78 slides, white polyethylene
HS15981B
Slide holder
Slide holder for 40 slides, white polyethylene
HS15981A
Slide holder
Slide holder for 15 slides, white polyethylene
HS15981C
Slide holder
Slide box 100 place, white
HS15991C
Slide box
description
for 78 slides, white polyethylene
description
for 40 slides, white polyethylene
description
for 15 slides, white polyethylene
description
100 place, white
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15981B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15981A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15981C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15991C
feature
Holds 78 x slides 76x26 mm
feature
Holds 40 x slides 76x26 mm
feature
Holds 15 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
material
white polyethylene
material
white polyethylene
material
white polyethylene
material
polypropylene
size
299x178x21 mm
size
298x105x24 mm
size
153x102x21 mm
size
210x169x37 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide holder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)