Fortfahren mit
HS20630E
Rubber Bulb
capacity 150 mL, red
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 17,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20630E
Material:
natural rubber , red
€ 17,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural rubber , red
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630E
L × O.D. × diam.
103 mm (4.1 in.) × 73 mm (2.9 in.) × 6 mm (0.2 in.), (hole diam)
capacity
150 mL
General description
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
Features and Benefits
  • Constructed of Natural Rubber
  • 150 mL volume 0.2 in hole dia. (6 mm hole dia.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS20630DHS20630BHS20630C
Rubber Bulb capacity 150 mL, red
HS20630E
Rubber Bulb
Rubber Bulb capacity 60 mL
HS20630D
Rubber Bulb
Rubber Bulb capacity 15 mL
HS20630B
Rubber Bulb
Rubber Bulb capacity 30 mL
HS20630C
Rubber Bulb
description
capacity 150 mL, red
description
capacity 60 mL
description
capacity 15 mL
description
capacity 30 mL
material
natural rubber , red
material
red natural rubber
material
red natural rubber
material
red natural rubber
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630E
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630C
L × O.D. × diam.
103 mm (4.1 in.) × 73 mm (2.9 in.) × 6 mm (0.2 in.), (hole diam)
L × O.D. × diam.
80 mm × 54 mm × 6 mm, (hole diam)
L × O.D. × diam.
56 mm × 34 mm × 4 mm, (Hole diam)
L × O.D. × diam.
66 mm × 46 mm × 6 mm, (Hole diam)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
capacity
150 mL
capacity
60 mL
capacity
15 mL
capacity
30 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubber Bulb
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)