Fortfahren mit
HS206372A
Transfer Pipette
working volume 2 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.04
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
5 mL
Material:
polyethylene
€ 51,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyethylene
sterility
non-sterile
feature
graduations 0.25 mL
packaging
pack of 500 ea (bulk packed)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206372A
capacity
5 mL
working volume
2 mL
General description
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Features and Benefits
  • 2 mL working volume (5 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS206371AHS206373AHS206373B
description
working volume 2 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
description
working volume 1 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
description
working volume 3 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
description
working volume 3 mL, sterile, pack of 500 ea (packed as 20 EA)
capacity
5 mL
capacity
5 mL
capacity
7 mL
capacity
3 mL
material
polyethylene
material
polyethylene
material
polyethylene
material
polyethylene
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206372A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206371A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206373A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206373B
packaging
pack of 500 ea (bulk packed)
packaging
pack of 500 ea (bulk packed)
packaging
pack of 500 ea (bulk packed)
packaging
pack of 500 ea (packed as 20 EA)
working volume
2 mL
working volume
1 mL
working volume
3 mL
working volume
3 mL
feature
graduations 0.25 mL
feature
graduations 0.25 mL
feature
graduations 0.5 mL
feature
Plugged, graduations 0.5 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Transfer Pipette
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)