Fortfahren mit
HS2201B
Droplet™ phlebotomy tray inserts for 16 mm test tube rack
pack of 4 inserts
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201B
Feature:
Holds 16 mm Tube Rack
Packaging:
pack of 4 inserts
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Holds 16 mm Tube Rack
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
General description
Utility Tray Insert B for 16mm test tube rack with eight compartments.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS2201AHS2200BHS2200A
description
pack of 4 inserts
description
Holds 13 mm Tube Rack
description
with inserts and 16 mm test tube rack
description
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2200A
feature
Holds 16 mm Tube Rack
feature
Holds 13 mm Tube Rack,
feature
-
feature
-
packaging
pack of 4 inserts
packaging
pack of 4 inserts
packaging
-
packaging
pack of 4 bases and 1 lid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)