Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 130,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121800
Material:
acrylic , clear (workstation)
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
acrylic , clear (workstation)
feature
holds 4 x pipettes and pipette tips
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234631
L × W × H
244 mm × 165 mm × 246 mm
General description
Organize your pipettes and tips in the Pipette Workstation and keep pipettes and disposable tips together in one convenient stand.
Features and Benefits
- Acrylic workstation is opaque on sides with clear front and bin lids for easy content identification
- Holds up to four pipettes on top shelf
- Dual bins hold multiple size tips
- Self-closing lid provides dust-free storage
- Oversized lip allows for easy access when wearing gloves
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description clear (workstation) | description stainless steel | description clear |
| material clear (workstation), acrylic | material stainless steel | material clear , acrylic |
| feature holds 4 x pipettes and pipette tips | feature - | feature holds Tubes, tips, gloves, Kimwipes Parafilm M, and laboratory disposables and accessories |
| L × W × H 244 mm × 165 mm × 246 mm | L × W × H - | L × W × H 265 mm × 137 mm × 440 mm |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234631 | manufacturer/tradename Bel-Art H18962-0006 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234523 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Workstation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?