Fortfahren mit
HS234634
Pipette Tip Disposal Box
clear (disposal box)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS234634
Feature:
Pipette tips
Material:
acrylic , clear (disposal box)
Packaging:
pack of 1 ea
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylic , clear (disposal box)
feature
Pipette tips
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234634
L × W × H
154 mm × 171 mm × 206 mm
General description
  • The 3/8 in. (10 mm) thick acrylic provides protection from Beta radiation
  • The large, hinged lid allows easy disposal of contents
  • Use in conjunction with small biohazard disposal bags, if hazardous fluids are not acrylic friendly
The Pipette Tip Disposal Box′s quick flip of port cover makes tip ejection easy. It is convenient for one-handed disposal of used pipette tips and eliminates any need to handle pipette tips used with hazardous. fluids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79109BCBR759705BR759710
description
clear (disposal box)
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
polypropylene
description
PA
feature
Pipette tips
feature
-
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234634
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BRAND 759705
manufacturer/tradename
BRAND 759710
material
acrylic , clear (disposal box)
material
-
material
polypropylene
material
PA
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
L × W × H
154 mm × 171 mm × 206 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)