Fortfahren mit
HS23471B
ClearlySafe Glove Box Holder
Fits 2 glove boxes, clear acrylic
Synonym(e):
glove dispenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23471B
Feature:
Holds 2 boxes
Material:
clear acrylic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear acrylic
feature
Holds 2 boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471B
W × H × D
295 × 260 × 110 mm
Features and Benefits
  • All holders fit most of the box brands
  • Mounting screws are provided
  • A polyester foam insert is included in the clear acrylic holders to firmly hold a variety of glove box sizes-snug fit facilitates quick removal of gloves.
  • all holders fit most major brands of boxes
  • mounting screws included
  • includes a polyester foam insert to securely hold a range of glove sizes- snug fit ensures easy removal of gloves
Other Notes
Gloves to be organized and kept ready for immediate use. Free up benchtop space by mounting holders on the wall for convenient glove dispensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS23471CHS23471AHS23458
description
Fits 2 glove boxes, clear acrylic
description
Fits 3 glove boxes, clear acrylic
description
clear acrylic
description
Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire)
feature
Holds 2 boxes
feature
Holds 3 boxes
feature
Holds 1 box
feature
Holds 3 boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23458
material
clear acrylic
material
clear acrylic
material
clear acrylic
material
epoxy-coated (steel wire)
W × H × D
295 × 260 × 110 mm
W × H × D
295 × 385 × 110 mm
W × H × D
-
W × H × D
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ClearlySafe Glove Box Holder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)