Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
42132201
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23491A
Feature:
Holds 1 box of gloves
Material:
plastic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
plastic
feature
Holds 1 box of gloves
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23491A
W × L × H
254 mm × 156 mm × 97 mm
color
blue
General description
Available infused with Microban ideal for use in clean rooms, hospitals, and microbiological work areas.
- High-impact, durable resin is resistant to harsh cleaning solutions
- Modular design allows single boxes or horizontal stacking for multiple box holder
- Universal fit for most major brands of glove boxes
- Mounting screws included
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue | description W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, white | description Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire) | description clear acrylic |
| feature Holds 1 box of gloves | feature Holds 1 box | feature Holds 3 boxes | feature Holds 1 box |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23491A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120258 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23458 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A |
| material plastic | material plastic | material epoxy-coated (steel wire) | material clear acrylic |
| color blue | color white | color - | color - |
| W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm | W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm | W × L × H - | W × L × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Modular glove box holder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?