Fortfahren mit
HS24323A
Mega Rack® tube rack
single, for 13-16 mm tubes, blue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS24323A
Feature:
Holds 120 x 10 mL tubes
Material:
polypropylene
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
feature
Holds 120 x 10 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24323A
size
337x235x91 mm
color
blue
General description
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Legal Information
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS24322AHS120115HS120113
description
single, for 13-16 mm tubes, blue
description
single, for 10-13 mm tubes, blue
description
double, for 13-16 mm tubes, blue
description
double, for 10-13 mm tubes, blue
feature
Holds 120 x 10 mL tubes
feature
Holds 216 x 5-7 mL tubes
feature
Holds 240 x 10 mL tubes
feature
Holds 432 x 5-7 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24323A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24322A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120115
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120113
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
color
blue
color
blue
color
blue
color
blue
size
337x235x91 mm
size
337x235x91 mm
size
673x267x90 mm
size
673x235x90 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mega Rack® tube rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)