Fortfahren mit
HS29025A
Microtube Rack
natural
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS29025A
Feature:
to hold 80 tube(s)
Material:
natural , polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
€ 54,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural , polypropylene
feature
to hold 80 tube(s)
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025A
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
General description
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Features and Benefits
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS29025DHS29025BHS29025E
description
natural
description
pink rack
description
blue
description
yellow
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025E
feature
to hold 80 tube(s)
feature
to hold 80 tube(s)
feature
to hold 80 tube(s)
feature
to hold 80 tube(s)
material
polypropylene , natural
material
polypropylene , pink rack
material
blue , polypropylene
material
yellow , polypropylene
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microtube Rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)