Fortfahren mit
I1630
Intestinal acetone powders from rat
Synonym(e):
Rattus rattus intestine acetone powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 430,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
rat
€ 430,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
Application
Intestinal acetone powder rat has been used:
  • to degrade salicin-α-D-maltotriopyranoside (β-Sa-α-G3)
  • as a reagent for the evaluation of α-glucosidase inhibition
  • in a study to obtain angiotensin I converting enzyme (ACE) inhibitory active fractions from pea and whey protein hydrolysates
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SF05F2001
description
-
description
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
biological source
rat
biological source
-
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)