Fortfahren mit
I5148
Indol-3-essigsäure Natriumsalz
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥98%
Synonym(e):
Heteroauxin, IAA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,90
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8NNaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.17
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
€ 83,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: soluble
suitability
suitable for (Plant cell culture)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2.Na/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
YGSPWCVTJRFZEL-UHFFFAOYSA-M
General description
Indol-3-Essigsäure (IAA) ist ein Pflanzenhormon und eine natürliche Form der Phytoalexinen und gehört zur Klasse der Auxine. Es wird von Pflanzen und pflanzenassoziierten Mikroorganismen wie Ektomykorrhiza, endophytischen Pilzen und pflanzenwachstumsfördernden Rhizobakterien synthetisiert. IAA ist das Produkt des L-Tryptophan-Stoffwechsels.
Application
Indol-3-Essigsäure (IAA)-Natriumsalz wird verwendet:
  • zum Verändern des Wurzelentwicklungsprozesses in Arabidopsis thaliana-Setzlingen
  • als Standard bei der Bestimmung von IAA mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie unter Verwendung von Chlorella sorokiniana- und Azospirillum brasilense-Probenkulturmedien
  • als eines der Pflanzenhormone zum Behandeln von interspezifischen Hybriden (Elaeis oleifera Cortés x Elaeis guineensis Jacq.) und zum Untersuchen ihrer Wirkung auf die Fruchtentwicklung von parthenokarpen Früchten und die Ölproduktion in Ölpalmen
  • als Zusatz zu Kulturmedien, um den vorzeitigen Ausstieg aus dem Mitose-Arrest („mitotic slippage“) in menschlichen Zelllinien zu induzieren
  • als Zusatz in einem Sprossinduktionsmedium (SIM) für die Spross- und Triebverlängerung von Explantaten
Biochem/physiol Actions
Indol-3-Essigsäure (IAA) ist ein Pflanzenwachstumsregulator. Indol-3-Essigsäure leitet die Wurzelinitiation, Zellteilung und Zellstreckung ein, die das Pflanzenwachstum fördern. Sie vermittelt die Organentwicklung, Fruchtbarkeit, Zellorientierung und Elongation. Eine Überproduktion von IAA löst außerdem die Ethylenproduktion aus und hemmt somit das Pflanzenwachstum. Darüber hinaus führt die Hochregulation von IAA durch pathogene Bakterien zu übermäßiger Zellteilung und somit zur Wurzelhalsgallen-Krankheit bei der Pflanze.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I2886I375045533
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥98%
description
suitable for plant cell culture, crystalline
description
98%
description
PESTANAL®, analytical standard
suitability
suitable for (Plant cell culture)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
form
powder
form
crystalline
form
-
form
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)