Fortfahren mit
I7523
Nunc® inoculating loops
blue, size 10 μL, sleeve of 50
Synonym(e):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops, Nunc 251586, sampling loop
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
eCl@ss:
32039090
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
sleeve of 50
manufacturer/tradename
Nunc 251586
size
10 μL
color
blue
General description
Colour-coded Nunc® Disposable Loops and Needles are precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. High quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features and Benefits
  • Radiation sterilized—no need for flame sterilization
  • Hydrophilic treatment during manufacturing process
  • Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
  • Meet semi-quantitative standard for handling samples
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I7898I7773I7648
description
blue, size 10 μL, sleeve of 50
description
blue, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each), size 10 μL
description
colorless, size 1 μL, sleeve of 50
description
size 1 μL, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
size
10 μL
size
10 μL
size
1 μL
size
1 μL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
color
blue
color
blue
color
colorless
color
colorless
manufacturer/tradename
Nunc 251586
manufacturer/tradename
Nunc 254437
manufacturer/tradename
Nunc 253287
manufacturer/tradename
Nunc 254410
packaging
sleeve of 50
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
packaging
sleeve of 50
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® inoculating loops
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)