Fortfahren mit
I8255
19-Iodocholesterol 3-acetate
~95% (TLC)
Synonym(e):
19-Iodo-5-cholesten-3β-ol 3-acetate, 5-Cholesten-19-iodo-3β-ol 3-acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H47IO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
~95% (TLC)
assay
~95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
IC[C@@](C1=CC2)(CC[C@H](OC(C)=O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C29H47IO2/c1-19(2)7-6-8-20(3)25-11-12-26-24-10-9-22-17-23(32-21(4)31)13-16-29(22,18-30)27(24)14-15-28(25,26)5/h9,19-20,23-27H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-/m1/s1
InChI key
LVQSCLBKGHGMFF-KVHJHAPGSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)