Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 207,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
248-383-5
MDL number:
eCl@ss:
38150101
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
161.8-163 °C
solubility
DMSO: 13 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)C(C)=Cn2nc(N)nc12
InChI
1S/C9H13N5O/c1-3-4-13-7(15)6(2)5-14-9(13)11-8(10)12-14/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,12)
InChI key
UQDVRVNMIJAGRK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase IV (PDE 4) inhibitor
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in Sf9 cells |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: 13 mg/mL | solubility - |
| color white | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?