Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 192,00 € 163,20 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H31Cl2N2NaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.39
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
€ 163,20
Listenpreis€ 192,00Sparen Sie 15%Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >10 mg/mL, H2O: 10 mg/mL, methanol: 28 mg/mL
SMILES string
[Na+].CCCCCN(CCCCC)C(=O)C(CCC([O-])=O)NC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C22H32Cl2N2O4.Na/c1-3-5-7-13-26(14-8-6-4-2)22(30)19(11-12-20(27)28)25-21(29)16-9-10-17(23)18(24)15-16;/h9-10,15,19H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
JCNPYMDDOUQTBK-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CCKAR(886)
Application
Lorglumide sodium salt has been used as a cck-a (cholecystokinin A) receptor antagonist for peptide determination in rat islet cells. It has been used as a CCK1 inhibitor to check the effect of cck1 (cck-a) and cck2 (cck-b) receptors on cerulein-induced upregulation of egr-1 (early growth response 1) expression in rat pancreatic acinar cells.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?