Fortfahren mit
L119
L-703,606 oxalate salt hydrate
NK-1 tachykinin receptor antagonist, solid
Synonym(e):
cis-2-(Diphenylmethyl)-N-[(2-iodophenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine oxalate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 705,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29IN2 · C2H2O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
598.47 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-703,606 oxalate salt hydrate, solid
form
solid
Quality Segment
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 11 mg/mL, H2O: slightly soluble <2 mg/mL
SMILES string
O.OC(=O)C(O)=O.Ic1ccccc1CN[C@@H]2C3CCN(CC3)[C@@H]2C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H29IN2.C2H2O4.H2O/c28-24-14-8-7-13-23(24)19-29-26-22-15-17-30(18-16-22)27(26)25(20-9-3-1-4-10-20)21-11-5-2-6-12-21;3-1(4)2(5)6;/h1-14,22,25-27,29H,15-19H2;(H,3,4)(H,5,6);1H2/t26-,27-;;/m1../s1
InChI key
NJAUFRHNYIJKDW-AJUXDCMMSA-N
Gene Information
human ... TACR1(6869)
Biochem/physiol Actions
Potent and selective non-peptide NK-1 tachykinin receptor antagonist.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH9A955FE4
description
solid
description
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: slightly soluble <2 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 11 mg/mL
solubility
-
color
white
color
-
Gene Information
human ... TACR1(6869)
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)