Fortfahren mit
L131
L-745,870 hydrochloride
Synonym(e):
3-[[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.040,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19ClN4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
€ 320,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 1.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 5.5 mg/mL
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c[nH]c4ncccc34
InChI
1S/C18H19ClN4.ClH/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18;/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21);1H
InChI key
GFFJYISJZJIKAF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Biochem/physiol Actions
Selective D4 dopamine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Manufactured and sold under license from Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S. for use solely for preclinical researchy purposes (i.e., not for the administration to or other use in humans).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PZ0101D6446
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
ethanol: 1.4 mg/mL, H2O: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 5.5 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white
color
light tan
color
white to beige
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)