Direkt zum Inhalt
Für Sonntag, den 11. Oktober 2026, von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr MEZ sind Systemwartungsarbeiten geplant. Angebote, Preisabfragen und Anfragen zum Bestellstatus sind während dieser Zeit möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar.
Merck
Fortfahren mit
L1908
γ-O-Octadecyl-L-α-lysophosphatidylcholine
Synonym(e):
1-O-Octadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, Lyso-C18-platelet activating factor, Lyso-PAF-C18
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H56NO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.70
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)