Fortfahren mit
L8663
Director-Ready™ pc-myc-CMV-2™
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 371,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12171500
€ 371,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
Quality Segment
General description
The Director-Ready� pc-myc-CMV2 Expression Vector is de-phosphorylated after Hind III/Bgl II digestion and is ready for use with the Director Universal Cloning System. pc-myc-CMV2 is for transient, cytoplasmic expression of N-terminal c-myc fusion proteins in mammalian cells.
Legal Information
Director-Ready is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pc-myc-CMV-2 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDCL2
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)