Fortfahren mit
L9664
Loratadin
≥98% (HPLC), Histamine H1 receptor antagonist, powder
Synonym(e):
4-(8-Chlor-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yliden-1-piperidincarbonsäure-ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 612,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23N2O2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Loratadin, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Schering Plough
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
InChI key
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Nichtsedierender Histamin H1-Rezeptorantagonist.
Loratadine is a non-sedating histamine H1-receptor antagonist. Shown to inhibit the two-pore domain potassium channel K2P18.1 (also called TRESK or KCNK18).
Features and Benefits
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1370270PHR1376BP874
Loratadin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1370270
Loratadin
Loratadin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP874
Loratadin
description
≥98% (HPLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: insoluble, DMSO: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Loratadin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)