Fortfahren mit
M0315
Sartorius Midi Plus pipetting controller
AC/DC input, universal plug set
Synonym(e):
Midi Pipetting Controller, Midi Plus Pipette Controller, Sartorius Pipette Controller
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 597,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Sartorius 710931 (with universal adapter), Sartorius 710931
Volume:
1-100 mL
Feature:
CE compliant
€ 597,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plastic , silicone
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
Sartorius 710931 (with universal adapter), Sartorius 710931
volume
1-100 mL
General description
Biohit Midi Plus of the Biohitfamily is a lightweight cordless pipetting controller for all commonly used glass or plastic pipettes, but can also be used with the Biohit Proline 5 mL and 10 mL disposable tips. The speed can be fine-tuned by applying varying finger pressure to the operating buttons. The Midi Plus can be suspended using a unique spring loaded accessory. When pipetting the Midi Plus can be pulled down to an ideal working height, held in place by tension and locked in position. This optional accessory is ideal for reducing the strain associated with long operating periods. Features include: precise fingertip control of variable speed ranges; hydrophobic autoclavable filter prevents overaspiration; linear speed control; low battery warning.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4927Z757349Z757381
description
AC/DC input, universal plug set
description
Replacement Filter, non-sterile
description
single channel, volume 1-10 μL
description
single channel, volume 20-200 μL
volume
1-100 mL
volume
-
volume
1-10 μL
volume
20-200 μL
feature
CE compliant
feature
-
feature
single-channel, electronic: no
feature
electronic: no, single-channel
manufacturer/tradename
Sartorius 710931 (with universal adapter)
manufacturer/tradename
Sartorius LH-7129120
manufacturer/tradename
Sartorius 728020
manufacturer/tradename
Sartorius 728060
material
plastic , silicone
material
-
material
-
material
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)