Fortfahren mit
M1050
2α-Mannobiose
≥93% (HPLC)
Synonym(e):
α-D-Man-[1→2]-D-Man, 2-O-α-D-Mannopyranosyl-D-mannopyranose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11?,12-/m1/s1
InChI key
HIWPGCMGAMJNRG-VXSGSMIHSA-N
General description
2α-Mannobiose is a disaccharide.
Application
2α-Mannobiose has been used in a study to assess affinity chromatography with monolithic capillary columns. It has also been used in a study to investigate the influence of disaccharide structure on prebiotic selectivity in vitro.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6633G9662S1404
description
≥93% (HPLC)
description
-
description
≥90%
description
≥98% (HPLC, anhydrous)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90%
assay
≥98% (HPLC, anhydrous)
biological source
synthetic
biological source
plant (ivory nut palm)
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder or solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)