Fortfahren mit
M2643
Magnesiumsulfat
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Magnesium Sulphate, Magnesium(II) sulfate, MgSO4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 379,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.37
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-298-2
MDL number:
eCl@ss:
38030409
Form:
powder
€ 222,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
<0.01 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
General description
Magnesiumsulfat verringert Eklampsie bei Frauen. Möglicherweise hemmt es den N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor und wirkt so krampflösend.
Application
Magnesiumsulfat hat die folgenden Anwendungen:
  • Bestandteil der M63 Arbeitslösung für E. coli-Mikrokolonien in Gel-Beads und des Flüssigmediums für ein Synechocystis-Wachstum
  • Pufferkomponente im Phosphoglyceratmutase-Assay und Ribokinase-Aktivitätsassay
  • in eiskaltem Assaypuffer für den Assay zur Messung des Cholesterinanteils in der Plasmamembran von immortalisierten Knochenmarks-Makrophagen (iBMDMs)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
793612945609M7506
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥97%
description
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
description
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
form
powder
form
powder or granules
form
powder or chunks
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable using EDTA
technique(s)
-
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor density
<0.01 (vs air)
product line
BioReagent
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
ReagentPlus®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf