Fortfahren mit
M4187
Greiner Sensoplate™ Multiwell-Platten mit Glasboden
96 well, sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 655892
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
16 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 924,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122107
eCl@ss:
32039090
Material:
black polystyrene plate, colorless wells, flat clear borosilicate glass wells (175um thick), polystyrene
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid, skirt (F-bottom)
€ 924,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polystyrene plate, colorless wells, flat clear borosilicate glass wells (175um thick), polystyrene
description
glass bottom microplates
sterility
sterile
feature
lid, skirt (F-bottom)
packaging
case of 16 plates
manufacturer/tradename
Greiner 655892
L × W
127.76 mm × 85.48 mm
size
96 wells
well working volume
25- 340 μL
color
black plate, clear wells
binding type
non-treated surface
General description
Greiner Bio-One und Aventis Pharma haben gemeinsam eine Reihe einzigartiger Glasboden-Mikrotiterplatten (24, 96, 384, 1536 Well) entwickelt. Jede dieser Mikrotiterplatten besteht aus hochwertigem optischem Glas mit einer Dicke von 175 μm, das mit der Mutterplatte verbunden ist. Alle Platten entsprechen der Standard-Grundfläche von Mikrotiterplatten und bieten eine hochqualitative Leistung für Anwendungen, bei denen geringe Autofluoreszenz und optische Klarheit erforderlich sind. Die in opakem Schwarz erhältlichen Platten sind optimal geeignet für hochauflösende Bildgebung, empfindliche Fluoreszenzsysteme und konfokale Mikroskopieanwendungen wie Einzelmoleküldetektion (SMD) oder Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (FCS).
Features and Benefits
  • Abmessungen: Länge: 127,76 mm;
  • Breite: 85,48 mm
  • Borosilikatglas (175 um dick)
  • Hohe optische Klarheit
  • Geringe Autofluoreszenz
  • Bodenebenheit besser als 100 um
  • Biokompatibler Klebstoff der Klasse VI
Legal Information
SensoPlate is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4437M4562
description
96 well, sterile
description
384 well
description
1536-well (LO-Base)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
skirt (F-bottom), lid
feature
lid
feature
lid
binding type
non-treated surface
binding type
(glass bottom surface treatment)
binding type
non-treated surface
manufacturer/tradename
Greiner 655892
manufacturer/tradename
Greiner 781892
manufacturer/tradename
Greiner 783892
material
black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick), colorless wells
material
black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
material
polystyrene , flat clear borosilicate glass wells (175um thick), black polystyrene plate
size
96 wells
size
384 wells
size
1536 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)