Fortfahren mit
M4324
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (44-54), Rat, Mouse
lyophilized powder
Synonym(e):
MOG (44-54)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C61H94N20O15
Molekulargewicht:
1347.52
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 220,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
color
white
solubility
deionized water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Biochem/physiol Actions
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4199M4939SCP0195
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
immunodominant epitope of MOG
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
-
UniProt accession no.
Q63345, Q61885
UniProt accession no.
Q63345, Q61885
UniProt accession no.
Q61885, Q63345
UniProt accession no.
-
color
white
color
white
color
white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)