Fortfahren mit
M4655
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
MEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Minimal Essential Medium (MEM), das von Harry Eagle entwickelt wurde, ist eines der am häufigsten eingesetzten synthetischen Zellkulturmedien. Frühe Versuche, normale Säugetierfibroblasten und bestimmte Unterarten von HeLa-Zellen zu kultivieren zeigten, dass sie einen spezifischen Nährstoffbedarf haben, der nicht durch Eagle‘s Basal Medium (BME) gedeckt werden konnte. Anschließende Studien mit diesen und anderen Zellen in Kultur zeigten, dass Zusätze zu BME das Wachstum eines breiteren Spektrums von anspruchsvollen Zellen unterstützen.
MEM, das diese Modifikationen auch aufweist, enthält höhere Konzentrationen von Aminosäuren, sodass das Medium sich der Proteinzusammensetzung von kultivierten Säugetierzellen stärker annähert. MEM wird für die Kultivierung eines breiten Spektrums von Zellen eingesetzt, die in Monoschichten wachsen. Optionale Ergänzungen der Formulierungen, die entweder Hank‘s oder Earle‘s Salze umfassen, mit nicht essenziellen Aminosäuren, erweiterte den Nutzen dieses Mediums.
Application
Wird allgemein zum Züchten von anhaftenden Zelllinien wie Fibroblasten in Gegenwart von FBS, Kälber- oder Pferdeserum verwendet.
Other Notes
Dieses Produkt ist frei von L-Ala; L-Asn; L-Glu; Gly; L-Pro; L-Ser.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FG0325F0315M4642
description
With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With Earle′s salts, L-alanyl-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
components
stable glutamine: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
glucose: yes
NaHCO3: yes
components
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
glucose: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
HEPES: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review