Fortfahren mit
M4876
6-Amino-1-methyl-purin
powder
Synonym(e):
1-Methyl-adenin, Spongopurin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
EC Number:
225-907-0
UNSPSC Code:
12352204
form
powder
color
white
mp
~285 °C (dec.)
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)